Learn More
Fenilbutirato de sodio, TRC
Código de producto. 30426960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30426960 5 g -
30420648 10 g -
30414636 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426960 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6670055G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1716-12-7
Fórmula molecular C10 H11 O2 . Na
Peso molecular (g/mol) 186.18
Sinónimo Sodium phenylbutyrate, Sodium 4-phenylbutanoate
Nombre IUPAC sodio; 4-fenilbutanoato
SMILES [Na+].[O-]C(=O)CCCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phenylbutyrate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O2.Na/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0657