Learn More
Fenilbutirato de sodio, Mikromol™
Código de producto. 17983826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17983826 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17983826 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3397.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fenilbutirato de sodio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phenylbutyrate
CAS 1716-12-7
Nombres de analitos o componentes Sodium phenylbutyrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H11 O2 . Na
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Sodium phenylbutyrate, Sodium 4-phenylbutanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O2.Na/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]C(=O)CCCc1ccccc1
Nombre IUPAC 4-fenilbutanoato de sodio
Peso molecular (g/mol) 186.18
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0657 g/mol