Learn More
Fenilfosfato de sodio dibásico dihidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Phenyl Phosphate Dibasic Dihydrate |
| CAS | 66778-08-3 |
| Fórmula molecular | C6H5Na2O4P • 2(H 2O) |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Phosphoric Acid','Monophenyl Ester','Sodium Salt','Hydrate (1:2:2) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7O4P.2Na.2H2O/c7-11(8,9)10-6-4-2-1-3-5-6;;;;/h1-5H,(H2,7,8,9);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2 |
| SMILES | O=P(O[Na])(O[Na])OC1=CC=CC=C1.O.O |
| Nombre IUPAC | fenilfosfato de sodio dihidratado |
| Peso molecular (g/mol) | 254.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.99 |