Learn More
Fenil-d5-glioxilato de sodio, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Phenylglyoxylate-D5 |
| CAS | 2708283-39-8 |
| Fórmula molecular | C8 D5 O3 . Na |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Sodium 2-oxo-2-(phenyl-d5)acetate, Sodium benzoylformate-d5, Sodium phenylglyoxylate-D5, Sodium α-oxobenzene-2,3,4,5,6-d5-acetate, α-Oxobenzene-2,3,4,5,6-d5-acetic acid sodium salt, Phenylglyoxylic acid-d5 sodium salt, Oxophenylacetic acid D5 sodium salt, Sodium oxophenylacetate-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H6O3.Na/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5 H,(H,10,11);/q;+1/p-1/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D; |
| SMILES | [Na+].[2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)C(=O)[O-])c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | sodio;2-oxo-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 177.144 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.045 g/mol |
| Mostrar más |