Learn More
Fenóxido de sodio trihidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Phenoxide Trihydrate |
| CAS | 156150-40-2 |
| Fórmula molecular | C6H5NaO.3[H2O] |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Sodium Salt Phenol Hydrate (1:1:3), Phenol Sodium Salt Trihydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O.Na.3H2O/c7-6-4-2-1-3-5-6;;;;/h1-5,7H;;3*1H2/q;+1;;;/p-1 |
| SMILES | O.O.O.[Na+].[O-]c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | fenóxido de sodio trihidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 170.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0555 |