Learn More
Fenóxido de sodio, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sodium phenoxide |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O.Na/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0238 |