Learn More
Fenóxido de sodio, TRC
Código de producto. 30423493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423493 1 g 1 g
30424508 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30423493 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2244351G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139-02-6
Fórmula molecular C6H5ONa
Peso molecular (g/mol) 116.09
Sinónimo Phenol, sodium salt (1:1) (ACI), Phenol, sodium salt (8CI, 9CI), Sodium phenoxide (6CI), Phenol sodium, Sodium carbolate, Sodium phenate, Sodium phenolate, Sodium phenylate
Nombre IUPAC sodio;fenóxido
SMILES [Na+].[O-]c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phenoxide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O.Na/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0238