Learn More
Fenóxido de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441597 250 g 250 g
11431597 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25002.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 139-02-6 | C6H5NaO | 116.10 g/mol
Sodium phenoxide is used as a precursor to aryl ethers and involved in the preparation of phenyl ethers and metal phenolates. It serves as an antiseptic and used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el fenóxido de sodio se utiliza como precursor de los éteres de arilo y participa en la preparación de los éteres de fenilo y los fenolatos metálicos. Sirve como antiséptico y se utiliza en síntesis orgánica.
Solubilidad
Muy soluble en agua, soluble en alcohol. Soluble en agua, acetona y alcohol.
Notas
Higroscópico y sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139-02-6
Fórmula molecular C6H5NaO
Peso molecular (g/mol) 116.10
Número MDL MFCD00013134
Clave InChI NESLWCLHZZISNB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium phenoxide, sodium phenolate, sodium phenate, phenolate sodium, sodium benzenolate, sodium carbolate, phenol sodium, phenol sodium salt, phenol, sodium salt, naoph
PubChem CID 4445035
ChEBI CHEBI:52476
SMILES [Na+].[O-]C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phenoxide
Punto de fusión >300°C
Olor Phenol-like
Fórmula lineal C6H5ONa
Cantidad 250 g
Número UN UN2905
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Very soluble in water,soluble in alcoholSoluble in water,acetone and alcohol.
Nombre IUPAC benzenolato de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.09
Porcentaje de pureza 98%