Learn More
Fenóxido de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11431597 50 g 50 g
11441597 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11431597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25002.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 139-02-6 | C6H5NaO | 116.10 g/mol
Sodium phenoxide is used as a precursor to aryl ethers and involved in the preparation of phenyl ethers and metal phenolates. It serves as an antiseptic and used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el fenóxido de sodio se utiliza como precursor de los éteres de arilo y participa en la preparación de los éteres de fenilo y los fenolatos metálicos. Sirve como antiséptico y se utiliza en síntesis orgánica.
Solubilidad
Muy soluble en agua, soluble en alcohol. Soluble en agua, acetona y alcohol.
Notas
Higroscópico y sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139-02-6
Fórmula molecular C6H5NaO
Peso molecular (g/mol) 116.10
Número MDL MFCD00013134
Clave InChI NESLWCLHZZISNB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium phenoxide, sodium phenolate, sodium phenate, phenolate sodium, sodium benzenolate, sodium carbolate, phenol sodium, phenol sodium salt, phenol, sodium salt, naoph
PubChem CID 4445035
ChEBI CHEBI:52476
SMILES [Na+].[O-]C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium phenoxide
Punto de fusión >300°C
Olor Phenol-like
Fórmula lineal C6H5ONa
Cantidad 50 g
Número UN UN2905
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Very soluble in water,soluble in alcoholSoluble in water,acetone and alcohol.
Nombre IUPAC sodio;fenóxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.09
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium phenoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium phenolate