Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Persulfate |
| CAS | 7775-27-1 |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | Na2O8S2 |
| Sinónimo | sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate |
| Clave InChI | CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| Nombre IUPAC | disodio; sulfato de sulfonatooxi |
| Peso molecular (g/mol) | 238.092 |
| PubChem CID | 62655 |
| Mostrar más |