Learn More
Persulfato de sodio, 99,5%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11485442 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Código de producto. Cantidad
11485442 1 kg
1 options
Código de producto. 11485442 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219549991
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium persulfate
CAS 7775-27-1
Color Blanco
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.995
Fórmula molecular Na2O8S2
Sinónimo sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate
Clave InChI CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio; sulfato de sulfonatooxi
Peso molecular (g/mol) 238.092
PubChem CID 62655
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.13
Densidad 1250 - 1300kg/m3 (bulk density)