Learn More
Persulfato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10318580 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10318580 500 g Frasco de plástico 500 GR
10763011 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10506631 5 kg Frasco de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10318580 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202025000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7775-27-1 | Na2O8S2 | 238.092 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7775-27-1
Fórmula molecular Na2O8S2
Peso molecular (g/mol) 238.092
Número MDL MFCD00003501
Clave InChI CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate
PubChem CID 62655
Nombre IUPAC disodio; sulfato de sulfonatooxi
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium persulfate
Nombre de nota 98+%
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo cristalino o cristales
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula lineal Na2S2O8
Fieser 01,1102; 03,267
Índice Merck 15, 8787
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.09
Porcentaje de pureza ≥98.0% (Iodometry)
Identificación Pass Test
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium Persulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.