Learn More
Perrenato de sodio, > 99 % (base metálica), 68 % Re, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331229 2 g 2 g
11321229 10 g 10 g
11311229 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11331229 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011412.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13472-33-8 | NaO4Re | 273.193 g/mol
Sodium perrhenate is used as a precursor to other rhenium compounds. Further, it reacts with sodium in ethanol to prepare nonahydridorhenate and with polysulfide solutions to get tetrathiorhenate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13472-33-8
Fórmula molecular NaO4Re
Peso molecular (g/mol) 273.193
Número MDL MFCD00014231
Clave InChI KMISVFTVBOPTAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium perrhenate, unii-pe1t8nn47q, sodium tetraoxorhenate 1-, pe1t8nn47q, na.o4re, rhenium vii sodium oxide, rhenate reo41-, sodium, t-4, acmc-1bwm0, perrhenic acid sodium salt, sodium oxido trioxo rhenium
PubChem CID 5107658
Nombre IUPAC sodio;oxido(trioxo)renio
SMILES [O-][Re](=O)(=O)=O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium perrhenate
Punto de fusión 300°C
Nombre de nota Re 68%
Color Amarillo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 2 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.19
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White crystalline powder
Densidad 5.39
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium perrhenate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium perrhenate