Learn More
Peroxidisulfato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448660 1 kg 1 Kg
11438660 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11448660 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 054100.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7775-27-1 | Na2O8S2 | 238.092 g/mol
Sodium peroxydisulfate is used as a radical initiator for emulsion polymerization reactions like acrylonitrile butadiene styrene, detergent component, soil conditioner and soil remediation. It is also used for curing of formaldehyde adhesives. It acts as a bleaching agent and in the production of dyestuffs. It finds application in zinc and printed circuit boards and considered to be a replacement for ammonium persulfate in etching mixtures. Further, it is used in the preparation of diapocynin from apocynin. It plays a role in the conversion of phenols to para-diphenols in alkaline solution and of arylamines to aminophenols. It is actively involved in the Elbs persulfate oxidation and the Boyland-Sims oxidation reactions as an oxidizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7775-27-1
Fórmula molecular Na2O8S2
Peso molecular (g/mol) 238.092
Número MDL MFCD00003501
Clave InChI CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate
PubChem CID 62655
Nombre IUPAC disodio; sulfato de sulfonatooxi
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium peroxydisulfate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.1
Densidad 2.40 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium peroxydisulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium persulfate