Learn More
Peroxodisulfato de sodio (persulfato de sodio), Honeywell™
Código de producto. 16605743
Cambiar vista
Click to view available options
1 kg
Código de producto.
16605743 1 kg
1 options
Código de producto. 16605743 Proveedor Fluka N.º de proveedor 134571KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium peroxodisulfate
CAS 7775-27-1
Color Incolora
% máx. CAS 1
pH 2.5 to 4
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular Na2O8S2
Clave InChI CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC disodio [(sulfonatoperoxi)sulfonilo]oxidanida
Peso molecular (g/mol) 238.09
Grado Reactivo