Learn More
Peróxido de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium peroxide |
| CAS | 1313-60-6 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | Na O2 |
| Sinónimo | Disodium Dioxide, Disodium Peroxide, Sodium Oxide (Na2O2) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Na.O2/c;1-2/q+1;-2 |
| SMILES | [Na+].[O-][O-] |
| Nombre IUPAC | peróxido de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 54.9891 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 54.9801 |