Learn More
Sodium Peroxide, Reagent grade, Solstice
Código de producto. 15692200 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15692200 100 g 100 g
15602210 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15692200 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 223417100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, granulado, tamaño de partículas de malla +140, 97 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-60-6
Fórmula molecular Na2O2
Peso molecular (g/mol) 77.978
Número MDL MFCD00003497
Clave InChI PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
PubChem CID 14803
Nombre IUPAC disodio;peróxido
SMILES [O-][O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Peroxide
Forma física Granules
Cantidad 100 g
Número UN 1504
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.98g/mol
Porcentaje de pureza 97%
Grado Reactivo