Learn More
Peróxido de sodio, purum p.a., ≥95 %, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15626860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15626860 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
15636860 250 g Frasco de polietileno 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15626860 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 718831KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
para la descomposición de Wurzschmitt, reactivo ACS, microesferas (pequeñas), ≥ 95 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-60-6
Fórmula molecular Na2O2
Peso molecular (g/mol) 77.978
Número MDL MFCD00003497
Clave InChI PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
PubChem CID 14803
Nombre IUPAC disodio;peróxido
SMILES [O-][O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium peroxide
Punto de fusión 300°C
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 1 kg
Número UN UN1504
Información de solubilidad 106.7g/L at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.98g/mol
Porcentaje de pureza ≥95%
Envase Frasco de polietileno