Learn More
Peróxido de sodio, extra puro, SLR, granulado, Fisher Chemical
Código de producto. 10152540 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10152540 500 g Jarra para polvos de plástico 500 GR
1 options
Código de producto. 10152540 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/6040/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Punto de fusión 460 °C
CAS 1313-60-6
Color Amarillo
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular Na2O2
Número MDL 3497
Sinónimo sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
Clave InChI PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio;peróxido
Peso molecular (g/mol) 77.978
PubChem CID 14803
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.97g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium peroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.