Learn More
Peróxido de sodio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10412021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10412021 25 g Frasco de plástico 25 g
10174880 100 g Frasco de plástico 100 g
10626792 500 g Frasco de plástico 500 g
10512714 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10412021 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207700250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1313-60-6 | Na2O2 | 77.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-60-6
Fórmula molecular Na2O2
Peso molecular (g/mol) 77.97
Número MDL MFCD00003497
Clave InChI PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
PubChem CID 14803
Nombre IUPAC disodio;peróxido
SMILES [O-][O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium peroxide
Punto de fusión 460.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Amarillo
Forma física Gránulos
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Fórmula lineal Na2O2
Fieser 06,548; 07,341; 11,492
Índice Merck 15, 8786
Información de solubilidad Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: forming naoh and h2o2, freely soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.97
Porcentaje de pureza 96%
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.8
Densidad 2.8000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium peroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.