Learn More
Peróxido de sodio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398016 50 g 50 g
11308026 250 g 250 g
11318026 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11398016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13306.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1313-60-6 | Na2O2 | 77.978 g/mol
Sodium peroxide acts as a bleaching agent in laundry and wood pulp. It finds application in the extraction of minerals from various ores. It acts as an oxidizing agent as well as an oxygen source by reacting with carbon dioxide. Furthermore, it is used as a deodorant and an analytical reagent. It is also useful in scuba gear and in submarines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El peróxido de sodio actúa como agente blanqueador en lavandería y para la pulpa de madera. Se aplica en la extracción de diversos minerales. Actúa como agente oxidante y como fuente de oxígeno al reaccionar con dióxido de carbono. Además, se utiliza como desodorante y reactivo analítico. También es útil en equipos de buceo y en submarinos.
Solubilidad
Soluble en ácido. Insoluble en álcali.
Notas
Sensible al aire e higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Reacciona con el agua violentamente produciendo hidróxido de sodio y peróxido de hidrógeno. Incompatible con agentes reductores fuertes, materiales orgánicos, alcoholes y metales en polvo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-60-6
Fórmula molecular Na2O2
Peso molecular (g/mol) 77.978
Número MDL MFCD00003497
Clave InChI PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
PubChem CID 14803
Nombre IUPAC disodio;peróxido
SMILES [O-][O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium peroxide
Punto de fusión 460°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Número UN UN1504
Índice Merck 14,8655
Información de solubilidad Soluble in acid. Insoluble in alkali.
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.98
Porcentaje de pureza 95%
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Densidad 2.805
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium peroxide
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Hazard Statement
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium peroxide