Learn More
Periodato de sodio, TRC
Código de producto. 30006839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006839 10 g 10 g
30010547 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006839 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS66500010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-28-5
Fórmula molecular I O4 . Na
Peso molecular (g/mol) 213.8918
Sinónimo Periodic acid (HIO4), sodium salt (1:1), Periodic acid (HIO4), sodium salt (8CI,9CI), Sodium periodate (NaIO4) (6CI), Monosodium metaperiodate, Periodic acid sodium salt, Sodium metaperiodate, Sodium metaperiodate (NaIO4);
Nombre IUPAC sodio;periodato
SMILES [Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Periodate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.8739