Learn More
Sodium Periodate, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15605130 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15605130 25 g Glass bottle 25 g
1 options
Código de producto. 15605130 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 36364225G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Matrix silica gel support, 10 wt. %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium periodate
CAS 7790-28-5
Cantidad 25 g
Fórmula molecular INaO4
Fórmula lineal NaIO4
Número MDL MFCD00003534
Número UN UN3085
Sinónimo sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
Clave InChI JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Nombre IUPAC periodato de sodio
Peso molecular (g/mol) 213.89
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.89g/mol
Envase Glass bottle