Learn More
Periodato de sodio, Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Periodate |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula lineal | NaIO4 |
| Número UN | 3085 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213,89g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥ 99,8% |
| Grado | Reactivo ACS |