Learn More
Periodato de sodio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 11443423 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
100 GR
250 GR
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443423 250 g 250 GR
11418962 100 g 100 GR
11413753 5 kg 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443423 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/5980/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.50€
    121.00€ / 250 g
    Ahorro 51.50€
    29% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Añadir a la cesta
INaO4, número CAS-7790-28-5, periodato de sodio, m-periodato de sodio, sodio de periodato, periodato de sodio, ácido peryódico HIO4, sal de sodio, metaperiodato de sodio, penodato de sodio, metaperiodato sódico, ácido peryódico, sal sódica, 250 g, CHEBI:75226, blanco, 213,89 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-28-5
Fórmula molecular INaO4
Peso molecular (g/mol) 213.89
Número MDL MFCD00003534
Clave InChI JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
Nombre IUPAC sodio;periodato
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Specifikationer
Punto de fusión de 300 °C
Color Blanco
pH 3.4 a 4.5
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213,89g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium periodate
Signalord
  • Peligro
Riskkategorier
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Faroangivelser
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Skyddsangivelse
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.