Descripción
INaO4, número CAS-7790-28-5, periodato de sodio, m-periodato de sodio, sodio de periodato, periodato de sodio, ácido peryódico HIO4, sal de sodio, metaperiodato de sodio, penodato de sodio, metaperiodato sódico, ácido peryódico, sal sódica, 250 g, CHEBI:75226, blanco, 213,89 g/mol
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | de 300 °C |
| Color | Blanco |
| pH | 3.4 a 4.5 |
| Cantidad | 100 g |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213,89g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium periodate
- Peligro
- Sólido comburente Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.