Learn More
Periodato de sodio, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10731281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10731281 500 g Frasco de plástico 500 GR
10216830 100 g Frasco de plástico 100 GR
11934221 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10731281 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 198385000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.00€
    279.65€ / 500 g
    Ahorro 41.35€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7790-28-5 | INaO4 | 213.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-28-5
Fórmula molecular INaO4
Peso molecular (g/mol) 213.89
Número MDL MFCD00003534
Clave InChI JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium periodate
Punto de fusión 300.0°C
Color Blanco
pH 3.4 to 4.5 (5% soln. at 20°C)
Forma física Cristales finos
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Iodometry)
Fórmula lineal NaIO4
Fieser 01,809; 02,311; 04,373; 05,507; 06,455; 11,492; 13,145; 15,294
Índice Merck 15,8772
Información de solubilidad Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 389g/L (52°C), soluble in h2so4, hno3, acetic acids, insoluble in most common organic solvents
Nombre IUPAC sodio;periodato
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.89
Porcentaje de pureza 99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium periodate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.