Learn More
Perfluorohexanesulfonato sódico, TRC
Código de producto. 17914255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17914255 50 mg 50 miligramos
17993235 100 mg 100 miligramos
17972735 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17914255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS08086550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82382-12-5
Fórmula molecular C6 F13 O3 S . Na
Peso molecular (g/mol) 422.0964
Sinónimo 1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, sodium salt (1:1), 1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, sodium salt (9CI), Sodium perfluorohexanesulfonate, PFHxS, Perfluorohexanesulfonic acid sodium, 1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, sodium salt (1:1), 1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, sodium salt (9CI), Sodium Perfluoro-1-hexanesulfonate, L-PFHxS
Nombre IUPAC sodio; 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexano-1-sulfonato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Perfluorohexanesulfonate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6HF13O3S.Na/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22;/h(H,20,21,22);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.9258
Porcentaje de pureza >95%