Learn More
Perfluorodecanoato de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perfluorodecanoic Acid Sodium |
| CAS | 3830-45-3 |
| Fórmula molecular | C10 F19 O2 . Na |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Decanoic acid','2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluoro-','sodium salt (1:1), Decanoic acid','nonadecafluoro-','sodium salt (8CI,9CI), Sodium nonadecafluorodecanoate, Sodium perfluorocaprate, Sodium perfluorodecanoate, PFDoA','sodium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10HF19O2.Na/c11-2(12,1(30)31)3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)29;/h(H,30,31);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | sodio;2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluorodecanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 536.065 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 535.9493 |