Learn More
Perfluoro-1-octanosulfonato de sodio, TRC
Código de producto. 30411765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30411765 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30411765 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS080940100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium perfluorooctanesulfonate
CAS 4021-47-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 F17 O3 S . Na
Cantidad 100 mg
Sinónimo Sodium PFOS
Fórmula InChI InChI=1S/C8HF17O3S.Na/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28;/h(H,26,27,28);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC sodio;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctano-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 522.111
Formula Weight (peso de la fórmula) 521.919
Porcentaje de pureza >95