Learn More
Perclorato de sodio, TRC
Código de producto. 30137790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137790 100 g 100 g
17958539 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30137790 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS655060100G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7601-89-0
Fórmula molecular Cl O4 . Na
Peso molecular (g/mol) 122.44
Sinónimo Perchloric acid, sodium salt
Nombre IUPAC sodio; perclorato
SMILES [Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium perchlorate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/ClHO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.938