Learn More
Perclorato de sodio monohidratado, TRC
Código de producto. 30134398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134398 250 g 250 g
30132939 500 g 500 g
18050010 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134398 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP286001250G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-07-3
Fórmula molecular Cl O4 . Na . H2 O
Peso molecular (g/mol) 140.46
Nombre IUPAC sodio; perclorato;hidrato
SMILES O.[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium perchlorate monohydrate
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.9488