Learn More
Perclorato de sodio monohidratado, purum p.a., cristalizado, 98,0 % (T), Honeywell™
Código de producto. 16646183
Cambiar vista
Click to view available options
50 kg
Código de producto.
16646183 50 kg
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 16646183 Proveedor Hydranal N.º de proveedor 7185250KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium perchlorate monohydrate
Punto de fusión 469°C.anhydrous substance
CAS 7-3-7791
Color Incolora
% máx. CAS ≤ 100%
pH 6 to 8
Cantidad 50 kg
Fórmula molecular ClH2NaO5
Fórmula lineal NaClO4 · H2O
Clave InChI IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.[Na+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Nombre IUPAC perclorato de sodio, hidrato
Peso molecular (g/mol) 140.45
Grado Reactivo
Densidad 2.02 g/cm3 (20°C)