Learn More
Perclorato de sodio monohidrato, ACS, 85,0 a 90,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15411007 1 kg 1 Kg
15465985 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15411007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011622.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7791-07-3 | ClH2NaO5 | 140.45 g/mol
Sodium perchlorate, monohydrate is a chaotropic agent used in standard DNA extraction and hybridization reactions in molecular biology. It is widely utilized as a deproteinization agent during nucleic acid synthesis. A bit of modern commercial explosives products may contain sodium perchlorate, ammonium perchlorate, or potassium perchlorate as a chemical sensitizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7-3-7791
Fórmula molecular ClH2NaO5
Peso molecular (g/mol) 140.45
Número MDL MFCD00149164
Clave InChI IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
PubChem CID 516899
Nombre IUPAC sodio; perclorato;hidrato
SMILES O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material odium perchlorate monohydrate
Punto de fusión 130°C (decomposition)
Nombre de nota For analysis ACS
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 85.0-90.0%
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.48 (122.46 Anhydrous)
Grado ACS
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White crystals
Densidad 2.02 g/cm3 at 20°C