Learn More
Sodium Perchlorate Monohydrate, 98%, ACS Reagent, Solstice
Código de producto. 15693190 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15693190 100 g Frasco de polietileno 100 g
15603200 500 g Frasco de polietileno 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15693190 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 310514100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Reactivo ACS, 98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7-3-7791
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Perchlorate Monohydrate
Punto de fusión 469°C
Cantidad 100 g
Fórmula molecular ClH2NaO5
Fórmula lineal NaClO4 · H2O
Número MDL MFCD00149164
Número UN UN1502
Sinónimo sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
Clave InChI IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Nombre IUPAC sodio; perclorato;hidrato
Peso molecular (g/mol) 140.45
PubChem CID 516899
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.46g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de polietileno
Densidad 2.02g/cm3