Learn More
Perclorato de sodio, para HPLC, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30280942 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
30280942 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30280942 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor T059660250
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Perchlorate
CAS 7-3-7791
Forma física Powder, Crystals and/or Chunks
Cantidad 250 g
Peso molecular (g/mol) 140.45 g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado HPLC
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium perchlorate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium perchlorate