Learn More
Perclorato de sodio, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10775341 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 GR
10775341 500 g 500 GR
10316150 250 g 250 GR
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10775341
Marca: Fisher Chemical S/5960/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS 7-3-7791
Fórmula molecular ClH2NaO5
Peso molecular (g/mol) 140.45
Número MDL 149164
Clave InChI IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
PubChem CID 516899
Nombre IUPAC sodio; perclorato;hidrato
SMILES O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión 130°C
Color Blanco
pH 6.0 to 8.0
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.46g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium perchlorate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.