Learn More
Sodium perchlorate, ACS Reagent, ≥98.0%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16695863
Cambiar vista
Click to view available options
25 kg
Código de producto.
16695863 25 kg
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 16695863 Proveedor Fluka N.º de proveedor 4102412.5KG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium perchlorate
Punto de fusión 469°C (Decomposition)
CAS 7601-89-0
Color Incolora
Forma física Solid
Cantidad 25 kg
Fórmula molecular ClNaO4
Número UN UN1502
Clave InChI BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Nombre IUPAC sodium perchlorate
Peso molecular (g/mol) 122.44
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado ACS