Learn More
Perclorato de sodio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11994211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
5 KG
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11994211 5 kg Frasco de plástico 5 KG
10032570 5 g Glass Bottle 5 g
10752241 250 g Frasco de plástico 250 GR
10012560 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11994211 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197120051
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7601-89-0 | ClNaO4 | 122.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7601-89-0
Clave InChI BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian
PubChem CID 522606
Nombre IUPAC sodio; perclorato
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium perchlorate
Punto de fusión 482.0°C
Color Blanco
pH 6.0 to 8.0 (5% aq. soln.)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (on dry substance)
Fórmula molecular ClNaO4
Fórmula lineal NaClO4
Índice Merck 15,8784
Información de solubilidad Solubility in water: 209 g/100mL (15°C). Other solubilities: 170 g/100mL water (0°C), 300 g/100mL water (80°C), soluble in alcohol
Peso molecular (g/mol) 122.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.44
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Pérdida por secado 2.0% max. (130°C, 2 hrs)
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium perchlorate, pure
Signalord
  • Peligro
Riskkategorier
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Faroangivelser
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Skyddsangivelse
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.