Learn More
Perclorato de sodio, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10737002 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
250 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10737002 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10031501 250 g Frasco de plástico 250 GR
10054103 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10737002 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 342180010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7601-89-0 | ClNaO4 | 122.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7601-89-0
Fórmula molecular ClNaO4
Peso molecular (g/mol) 122.44
Número MDL MFCD00003480
Clave InChI BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian
PubChem CID 522606
Nombre IUPAC sodio; perclorato
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium perchlorate
Punto de fusión 482.0°C
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal NaClO4
Índice Merck 15, 8784
Información de solubilidad Solubility in water: 209 g/100mL (15°C). Other solubilities: 170 g/100mL water (0°C), 300 g/100mL water (80°C), soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.44
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Pérdida por secado 2 % max. (130°C, 2 hrs)
Envase Frasco de plástico