Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sodium Perchlorate |
| Nombre de nota | Anhydrous |
| Cantidad | 100 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98-102% |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.4 |
| Grado | Reactivo ACS |