Learn More
Percarbonato de sodio, 13-14% de oxígeno activo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468696
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468696 500 g 500 g
11433970 100 g 100 g
11478696 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468696 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16045.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15630-89-4 | Na2CO3·1.5H2O2
Sodium percarbonate is used as an oxidizing agent and environmentally friendly bleaching agent. It is used as a laboratory source of anhydrous hydrogen peroxide. It is utilized for the preparation of optically active 4-hydroxy-2-isoxazolines. It is widely used in detergent formulations and cleaning products such as carpet cleaner, textile bleach, denture cleaners, pulp and paper bleaching processes. It is also used as a hard filth removing agent in electroplating, waste water treatment agent and polymerization control agent. Further, it finds application in furniture polish and cleaners and personal care formulations. In addition to this, it is used in the preparation of trimethyl cyclopentenyl acetaldehyde and epoxydihydrolinalool.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el percarbonato de sodio se utiliza como agente oxidante y agente blanqueador respetuoso con el medio ambiente. Se utiliza como fuente de peróxido de hidrógeno anhidro en el laboratorio. Se utiliza para la preparación 4de -hidroxi-2-isoxazolinas ópticamente activas. Se utiliza ampliamente en formulaciones de detergentes y productos de limpieza como limpiadores de alfombras, blanqueadores textiles, limpiadores de dentaduras postizas y procesos de blanqueo de la pulpa y el papel. También se utiliza como agente eliminador de suciedad dura en la galvanoplastia, agente de tratamiento de aguas residuales y agente de control de la polimerización. Además, se puede utilizar para pulir muebles y limpiadores, así como en formulaciones de cuidado personal. Asimismo, se utiliza en la preparación de trimetil ciclopentenil acetaldehído y epoxidihidrolinalol.
Solubilidad
soluble en agua.
Nota
sensible a la humedad. Incompatible con agentes reductores fuertes, ácidos fuertes, materiales orgánicos y metales en polvo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15630-89-4
Fórmula molecular Na2CO3·1.5H2O2
Número MDL MFCD00043204
Sinónimo Hydrogen peroxide-Sodium carbonate adduct
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium percarbonate
Nombre de nota 13 to 14% active oxygen
Cantidad 500 g
Número UN UN1479
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.01
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium percarbonate, 13-14% active oxygen
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium percarbonate