Learn More
Percarbonato de sodio, 13-14% de oxígeno activo
Código de producto. 10078871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10078871 500 g Frasco de plástico 500 g
10522252 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10554654 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10078871 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 370735000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15630-89-4 | 1,5·H2O2| 157,01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15630-89-4
Fórmula molecular 1·5 H2O2
Peso molecular (g/mol) 157.01
Número MDL MFCD00043204
Sinónimo Sodium carbonate hydrogen peroxide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium percarbonate
Color Blanco
Forma física Granular Powder
Cantidad 500 g
Fórmula lineal 1·5 H2O2
Información de solubilidad Solubility in water: 150g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.01
Porcentaje de pureza ≥13% (available oxygen)
Envase Frasco de plástico
RU– Solo para uso en investigación