Learn More
Perborato de sodio tetrahidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Perborate Tetrahydrate |
| CAS | 10486-00-7 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | BNaO3 . 4(H2O) |
| Sinónimo | Perboric Acid (HBO3) Sodium Salt Tetrahydrate, Sodium Perborate (NaBO3) Tetrahydrate, Perborn Sodium Borate (NaBO3) Tetrahydrate, Sodium Perborate Tetrahydrate, Sodium Peroxoborate Tetrahydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/BO3.Na.4H2O/c2-1-3-4-1;;;;;/h;;4*1H2/q-1;+1;;;; |
| SMILES | O.O.O.O.[Na+].[O-]B1OO1 |
| Nombre IUPAC | sodio;3-oxidodioxaborirano;tetrahidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 153.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0261 |