Learn More
Tetrahidrato de perborato de sodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409502
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409502 500 g 500 g
11443970 100 g 100 g
11419502 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11409502 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10189.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 10486-00-7 | NaBO3·4H2O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El tetrahidrato de perborato de sodio se considera una fuente de hidrógeno activo y se utiliza en detergentes, productos de limpieza, detergentes para la ropa y lejías. También se usa como agente blanqueador dental. Tiene propiedades antisépticas y sirve tanto para desinfectar como de conservante en gotas para los ojos. Además, si se mezcla con un activador adecuado, como la tetraacetiletilenodiamina, puede liberar oxígeno a temperaturas más bajas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con metales, sales metálicas, ácidos, bases y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10486-00-7
Fórmula molecular NaBO3·4H2O
Número MDL MFCD00149231
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium perborate tetrahydrate
Punto de fusión 60°C (decomposition)
pH ∼10
Cantidad 500 g
Número UN UN1479
Índice Merck 14,8652
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.86 (81.84 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.73