Learn More
Perborato de sodio tetrahidrato, 97 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10613373 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 GR
250 GR
5 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10613373 25 g Frasco de plástico 25 GR
11330626 250 g Frasco de plástico 250 GR
10603373 1 kg Frasco de plástico 1 KG
11914331 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10613373 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223200250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 10486-00-7 | BNaO3·4H2O | 153.86 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10486-00-7
Fórmula molecular BNaO3·4H2O
Peso molecular (g/mol) 153.86
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium perborate tetrahydrate
Punto de fusión 60.0°C
Color Blanco
pH 10.1 to 10.6 (1% soln.)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal NaBO3·4H2O
Fieser 01,1102; 02,387; 04,59; 14,290; 16,310
Índice Merck 14,8652
Información de solubilidad Solubility in water: 21.5g/L (18°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.86
Porcentaje de pureza 97%
Grado Pure
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium perborate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium perborate tetrahydrate