Learn More
Perborato de sodio tetrahidrato, 97 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium perborate tetrahydrate |
| Punto de fusión | 60.0°C |
| Color | Blanco |
| pH | 10.1 to 10.6 (1% soln.) |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 1 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Fórmula lineal | NaBO3·4H2O |
| Fieser | 01,1102; 02,387; 04,59; 14,290; 16,310 |
| Índice Merck | 14,8652 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium perborate tetrahydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium perborate tetrahydrate