Learn More
Pentanoato de sodio-d9, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Pentanoate-D9 |
| CAS | 2964559-19-9 |
| Fórmula molecular | C5 D9 O2 . Na |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Sodium Pentanoate-D9, Pentanoic-d9 acid sodium salt, Pentanoic acid-d9 sodium salt, Valeric acid-d9 sodium salt, Valeric-d9 acid sodium salt, Sodium valerate-d9 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H10O2.Na/c1-2-3-4-5(6)7;/h2-4H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i1D3,2D2,3D2,4D2; |
| SMILES | [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 133.169 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.1065 g/mol |
| Mostrar más |