Learn More
Pentacianonitrosilferrato de sodio (III) dihidrato, +98 %
Código de producto. 11463970
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
50 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463970 100 g 100 g
11453970 25 g 25 g
11427577 50 g 50 g
11437577 250 g 250 g
11473970 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11463970 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15656.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13755-38-9 | C5H4FeN6Na2O3 | 297,95 g/mol
El pentacianonitrosilferrato (III) de sodio dihidrato se utiliza como fármaco vasodilatador para reducir la presión arterial. Se utiliza como reactivo analítico para la detección de aminas y cetonas de metilo. Además, se utiliza como compuesto de referencia para la calibración del espectrómetro Mossbauer. También se utiliza para la detección cromatográfica de péptidos con cistina. Encuentra aplicación como reactivo de color en el desarrollo de cromatografía de capa fina en combinación con acetaldehído. También se utiliza en presencia de tampones como reactivo para tiras de cetonas, que se utilizan para probar la cetona en la orina de un diabético.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El pentacianonitrosilferrato(III) de sodio dihidrato se utiliza como fármaco vasodilatador para reducir la presión arterial. Se utiliza como reactivo analítico para la detección de aminas y cetonas de metilo. Además, se utiliza como compuesto de referencia para la calibración del espectrómetro Mossbauer. También se utiliza para la detección cromatográfica de péptidos con cistina. Encuentra aplicación como reactivo de color en el desarrollo de cromatografía de capa fina en combinación con acetaldehído. También se utiliza en presencia de tampones como reactivo para las tiras de cetona, que se utilizan para analizar la cetona en la orina de una persona diabética.
Solubilidad
Soluble en agua. Etanol ligeramente soluble.
Notas
Higroscópico y sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13755-38-9
Fórmula molecular C5H4FeN6Na2O3
Peso molecular (g/mol) 297.95
Número MDL MFCD00149192
Clave InChI JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
Nombre IUPAC disodio; hierro(4+); anión de nitroxilo; pentacianida; dihidrato
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate
Densidad 1.72
Olor Odorless
Fórmula lineal Na2[Fe(CN)5NO]·2H2O
Cantidad 100 g
Número UN UN1588
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,8649
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.95 (261.92 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitroferricyanide dihydrate
RU– Solo para uso en investigación