Learn More
Sodium (para)periodate, ≥99.0% (as H2INa3O6, RT), Honeywell™
Código de producto. 15616860 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15616860 500 g Poly bottle 500 g
15606860 100 g Poly bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15616860 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 71872500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a.,≥99.0% (as H2INa3O6, RT)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13940-38-0
Fórmula molecular H2INa3O6
Peso molecular (g/mol) 293.88
Número MDL MFCD00036146
Clave InChI DSYMXPNUZLZKOA-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo sodium paraperiodate, sodium para periodate, sodium triparaperiodate, sodium hydrogen periodate, 3na.h2io6, periodic acid trisodium salt, trisodium dihydrogen orthoperiodate, sodium para periodate, commercial, trisodium dihydroxydioxidoiodosylolate, trisodium dihydroxy-trioxido-oxo-$l^ 7-iodane
PubChem CID 9796123
Nombre IUPAC trisodium (dihydroxydioxidoiodosyl)olate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].O[I](O)([O-])([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium (para)periodate
Punto de fusión 300°C
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Na3H2IO6
Número UN UN1479
Información de solubilidad 106.7g/L at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.89g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (as H2INa3O6, RT)
Envase Poly bottle